Print…
Adrenalone hydrochloride, hidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3′,4′-Dihydroxy-2-(methylamino)acetophenone hydrochloride
A1234-25G A1234-5G
TCIAA1234-25GEA 104 EUR
TCIAA1234-25G TCIAA1234-5G
Adrenalone hydrochloride, hidratado ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Adrenalone hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁NO₃·HCl·xH₂O
Número MDL : MFCD00035075
Número CAS: 62-13-5
EINECS: 200-525-7
Merck Index: 14,00171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=40b86b009e54f15a1a5082d6bfe878d5210b0baf&vid=664092f2d9fcaf12c7ce17cdb7c1d9fd81d38814&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0% (calcd.on anh.substance)
Solubility in Water almost transparency
Water max. 8.0 %