2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-Nitrophenacylamine hydrochloride
A12205.03
A12205.06
A12205.03EA
63.6
EUR
A12205.03
A12205.06
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride 98%
2-Amino-3'-nitroacetophenone hydrochloride
Purity: 98%
CAS No.: 36765-84-1
Molecular Formula: C8H8N2O3.HCl
Formula Weight: 216.62
Melting Point: 210-212° dec.
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00051997
Fórmula:
C₈H₉ClN₂O₃ Ponto de Fusão: 210…212 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051997 Número CAS: 36765-84-1 ADR: 8,III |