Print…
2-Amino-5-chloro-4-methylbenzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0287-25G A0287-500G
TCIAA0287-25GEA 19 EUR
TCIAA0287-25G TCIAA0287-500G
2-Amino-5-chloro-4-methylbenzenesulphonic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-5-chloro-4-methylbenzenesulphonic acid
Fórmula: C₇H₈ClNO₃S
Número MDL : MFCD00043924
Número CAS: 88-53-9
EINECS: 201-839-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07813d50bb0164bef685aa54fbcf4e5616c52fe9&vid=07813d50bb0164bef685aa54fbcf4e5616c52fe9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot NaOH very faint turbidity