Print…
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1967-25G A1967-5G
TCIAA1967-25GEA 135 EUR
TCIAA1967-25G TCIAA1967-5G
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone ≥98.0% (por GC)
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone
Fórmula: C₈H₇Cl₂NO
Número MDL : MFCD00238535
Número CAS: 37148-48-4
EINECS: 253-368-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8f14bee008c9d285297d52fd1d937ff668310c5&vid=a8f14bee008c9d285297d52fd1d937ff668310c5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 162.0 to 166.0 deg-C