Print…
Piceatannol ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
P1928-1G P1928-100MG
TCIAP1928-1GEA 436 EUR
TCIAP1928-1G TCIAP1928-100MG
Piceatannol ≥98.0% (por HPLC)
Piceatannol
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 108°C
Ponto de Fusão: 235°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00221715
Número CAS: 10083-24-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=85d032f03f8ce5cd6a2f49cd44a2927f07f3224e&vid=85d032f03f8ce5cd6a2f49cd44a2927f07f3224e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%