Print…
Piceatannol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
P0453-25MG P0453-5MG
SIALP0453-25MGEA 1090 EUR
SIALP0453-25MG SIALP0453-5MG
Piceatannol, Sigma-Aldrich®
Piceatannol
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄
Número MDL : MFCD00221715
Número CAS: 10083-24-6