Print…
Piceatannol
Fornecedor: Cayman Chemical
Sinônimos: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
10009366-10 10009366-25 10009366-5 10009366-50
CAYM10009366-10EA 165 EUR
CAYM10009366-10 CAYM10009366-25 CAYM10009366-5 CAYM10009366-50
Piceatannol
Piceatannol
Fórmula: C₁₄H₁₂O₄
Número MDL : MFCD00221715
Número CAS: 10083-24-6