Print…
3,3',4,5'-Tetramethoxypiceatannol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (E)-4-(3,5-Dimethoxystyryl)-1,2-dimethoxybenzene
T2842-1G T2842-5G
TCIAT2842-1GEA 92 EUR
TCIAT2842-1G TCIAT2842-5G
3,3',4,5'-Tetramethoxypiceatannol ≥98.0% (por GC)
3,3',4,5'-Tetramethoxypiceatannol
Fórmula: C₁₈H₂₀O₄
Número MDL : MFCD09033675
Número CAS: 83088-26-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7f340bc9b8a03c4e6974bd28881450a365b8de57&vid=7f340bc9b8a03c4e6974bd28881450a365b8de57&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 67.0 to 71.0 deg-C