Print…
4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Bis(4-methoxyphenyl)amine
D0632-1G D0632-5G
TCIAD0632-1GEA 28 EUR
TCIAD0632-1G TCIAD0632-5G
4,4'-Dimethoxydiphenylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Fórmula: C₁₄H₁₅NO₂
Peso Molecular: 229.28 g/mol
Número MDL : MFCD00014895
Número CAS: 101-70-2
EINECS: 202-968-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de281b79dd2690c8a863dc60bb727d144f21ce6c&vid=de281b79dd2690c8a863dc60bb727d144f21ce6c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C