4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L01322.03
L01322.06
L01322.03EA
61.7
EUR
L01322.03
L01322.06
4,4'-Dimethoxydiphenylamine 98%
4,4'-Dimethoxydiphenylamine
Purity: 98%
CAS No.: 101-70-2
Molecular Formula: C14H15NO2
Formula Weight: 229.28
Melting Point: 100-104°
Beilstein Reference: 2214262
Fórmula:
C₁₄H₁₅NO₂ Ponto de Fusão: 100…104 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00014895 Número CAS: 101-70-2 EINECS: 202-968-1 |