Print…
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
212010050 212010250
ACRO212010050EA 28.4 EUR
ACRO212010050 ACRO212010250
4-(Phenylazo)diphenylamine 97%
4-(Phenylazo)diphenylamine
Fórmula: C₁₈H₁₅N₃
Ponto de Fusão: 84…91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003023
Número CAS: 101-75-7
EINECS: 202-972-3
Encomendar
Appearance Orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 89 to 91 °C
HPLC ≥96.0 %