Print…
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
C2616-5G C2616-25G
TCIAC2616-5GEA 222 EUR
TCIAC2616-5G TCIAC2616-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Fórmula: C₆H₃ClFNO₃
Número MDL : MFCD02670258
Número CAS: 84478-75-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=abce862822967d011490d27116cea6263d471c2e&vid=abce862822967d011490d27116cea6263d471c2e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C