Print…
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (3-(N,N-Dimethylsulphamoyl)phenyl)boronic acid, 3-(Dimethylsulphamoyl)benzeneboronic acid
H52838.MD H52838.03
H52838.MDEA 140 EUR
H52838.MD H52838.03
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide ≥98%
N,N-Dimethyl 3-boronobenzenesulphonamide
Purity: 98% CAS No.: 871329-59-8 Molecular Formula: C8H12BNO4S Formula Weight: 229.06 Melting Point: 88-92° MDL No.: MFCD07363747
Fórmula: C₈H₁₂BNO₄S
Ponto de Fusão: 88…92 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07363747
Número CAS: 871329-59-8