4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
D3537-1G
D3537-5G
TCIAD3537-1GEA
18
EUR
TCIAD3537-1G
TCIAD3537-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronic acid
Fórmula:
C₁₈H₁₆BNO₂ Ponto de Fusão: 228°C |
Número MDL :
MFCD06798117 Número CAS: 201802-67-7 |
|
Appearance | White to Dark green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 108.0 % |