Print…
(±)-Naringenin ≥93.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, Naringenin
N0072-25G N0072-5G
TCIAN0072-25GEA 160 EUR
TCIAN0072-25G TCIAN0072-5G
(±)-Naringenin ≥93.0% (por HPLC, análise de titulação)
(±)-Naringenin
Fórmula: C₁₅H₁₂O₅
Número MDL : MFCD00006844
Número CAS: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1
Merck Index: 14,06424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52583d821a634898b42209c2b9d5f114c92cacf&vid=b52583d821a634898b42209c2b9d5f114c92cacf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %