Print…
(±)-Naringenin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, Naringenin
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W530098-500G W530098-SAMPLE
SIALW530098-500GEA 709 EUR
SIALW530098-500G SIALW530098-SAMPLE
(±)-Naringenin, Sigma-Aldrich®
(±)-Naringenin
Fórmula: C₁₅H₁₂O₅
Número MDL : MFCD00006844
Número CAS: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1