Print…
(±)-Naringenin ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (±)-2,3-Dihydro-5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)chroman-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavanone, Naringenin
L09834.09 L09834.04
L09834.09EA 132 EUR
L09834.09 L09834.04
(±)-Naringenin ≥97%
(±)-Naringenin
Purity: 97% CAS No.: 67604-48-2 Molecular Formula: C15H12O5 Formula Weight: 272.26 Melting Point: 248-251° Merck Reference: 14,6424 MDL No.: MFCD00006844
Fórmula: C₁₅H₁₂O₅
Ponto de Fusão: 248…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006844
Número CAS: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1
Merck Index: 14,6424