Hesperetin
Fornecedor: Cayman Chemical
10006084-25
10006084-50
10006084-100
10006084-500
CAYM10006084-25EA
93.2
EUR
CAYM10006084-25
CAYM10006084-50
CAYM10006084-100
CAYM10006084-500
Hesperetin
Hesperetin
Fórmula:
C₁₆H₁₄O₆ |
Número MDL :
MFCD00075646 Número CAS: 520-33-2 EINECS: 208-290-2 |