Dysprosium(III) isopropoxide 5% (w/v) em 2-propanol/tolueno , 99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Dysprosium(III) i-propoxide
36585.AC
36585.AE
36585.ACEA
193
EUR
36585.AC
36585.AE
Dysprosium(III) isopropoxide 5% (w/v) em 2-propanol/tolueno , 99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO)
Dysprosium(III) isopropoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 6742-68-3
Molecular Formula: C9H21DyO3
Formula Weight: 339.76
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Brown
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00049784
Fórmula:
C₉H₂₁DyO₃ Peso Molecular: 339.761 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00049784 Número CAS: 6742-68-3 UN: 1993 ADR: 3 II |