Print…
Trithiocyanuric acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19080.06 A19080.14 A19080.22
A19080.06EA 24.5 EUR
A19080.06 A19080.14 A19080.22
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Purity: 95% CAS No.: 638-16-4 Molecular Formula: C3H3N3S3 Formula Weight: 177.27 Melting Point: 300° MDL No.: MFCD00006052
Fórmula: C₃H₃N₃S₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006052
Número CAS: 638-16-4
EINECS: 211-322-8