Print…
Trithiocyanuric acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
140530050 140530250
ACRO140530050EA 23.8 EUR
ACRO140530050 ACRO140530250
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Fórmula: C₃H₃N₃S₃
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006052
Número CAS: 638-16-4
EINECS: 211-322-8
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %