Print…
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
B3306-25G B3306-5G
TCIAB3306-25GEA 55 EUR
TCIAB3306-25G TCIAB3306-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₅H₇BrN₂
Número MDL : MFCD00005242
Número CAS: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C