Print…
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0829-1G I0829-5G
TCIAI0829-1GEA 40 EUR
TCIAI0829-1G TCIAI0829-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅IN₂
Número MDL : MFCD05663860
Número CAS: 39806-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f9a7d83b2415dc3209615ba7fdf9744fffc258c&vid=0f9a7d83b2415dc3209615ba7fdf9744fffc258c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C