Print…
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
371790010 371790050
ACRO371790010EA 54.7 EUR
ACRO371790010 ACRO371790050
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅IN₂
Ponto de Fusão: 61…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663860
Número CAS: 39806-90-1
Encomendar
Appearance Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %