Print…
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B3522-1G B3522-5G
TCIAB3522-1GEA 24 EUR
TCIAB3522-1G TCIAB3522-5G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Fórmula: C₄H₅BrN₂
Número MDL : MFCD00005241
Número CAS: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6771f93f780b451ceabaad57ef829f24cd65a992&vid=6771f93f780b451ceabaad57ef829f24cd65a992&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 74.0 to 80.0 deg-C