2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
3,4-Dimethylfuran-2,5-dione
L12919.06
L12919.14
L12919.06EA
78
EUR
L12919.06
L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Purity: 97%
CAS No.: 766-39-2
Molecular Formula: C6H6O3
Formula Weight: 126.11
Melting Point: 93-96°
Boiling Point: 222-223°
MDL No.: MFCD00005523
Fórmula:
C₆H₆O₃ Ponto de ebulição: 222…223 °C Ponto de Fusão: 93…96 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00005523 Número CAS: 766-39-2 EINECS: 212-165-8 |