3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B24217.03
B24217.06
B24217.14
B24217.03EA
59.6
EUR
B24217.03
B24217.06
B24217.14
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 94839-07-3
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: 239-243°
Beilstein Reference: 5523347
Fórmula:
C₇H₇BO₄ Ponto de Fusão: 239…243 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01009695 Número CAS: 94839-07-3 |