3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
359580010
359580050
ACRO359580010EA
38.5
EUR
ACRO359580010
ACRO359580050
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Fórmula:
C₇H₇BO₄ Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD01009695 Número CAS: 94839-07-3 |
Appearance | White to yellow to light beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | 97.5 to 106.0 % |