1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
2,3-Dihydro-1,4-benzodioxine-6-boronic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
635995-1G
635995-5G
SIAL635995-1GEA
62.6
EUR
SIAL635995-1G
SIAL635995-5G
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid, Sigma-Aldrich®
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Fórmula:
C₈H₉BO₄ |
Número MDL :
MFCD01009696 Número CAS: 164014-95-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...