Print…
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: tert-butyl 4-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 1-Boc-4-piperidinemethanol, N-BOC-4-Piperidinemethanol
H26650.03 H26650.06
H26650.03EA 39.5 EUR
H26650.03 H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 123855-51-6 Molecular Formula: C11H21NO3 Formula Weight: 215.29 Melting Point: 78-82° MDL No.: MFCD02094488
Fórmula: C₁₁H₂₁NO₃
Ponto de Fusão: 78…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094488
Número CAS: 123855-51-6