Print…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
Estabilização: Estabilizado com dietilisopropilamina
C1339-25ML C1339-5ML
TCIAC1339-25MLEA 261 EUR
TCIAC1339-25ML TCIAC1339-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (por GC) estabilizada
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Fórmula: C₆H₁₅ClOSi
Peso Molecular: 166.72 g/mol
Ponto de ebulição: 59°C
Ponto de Inflamação: 46°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009919
Número CAS: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f507dc894bdd8e4df4580695d31582bd1d6e3bbc&vid=f507dc894bdd8e4df4580695d31582bd1d6e3bbc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %