Print…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
238902-100G 238902-1G 238902-25G 238902-5G
SIAL238902-100GEA 2230 EUR
SIAL238902-100G SIAL238902-1G SIAL238902-25G SIAL238902-5G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fórmula: C₆H₁₅ClOSi
Número MDL : MFCD00009919
Número CAS: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II