Print…
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
219020050 219020250 219021000
ACRO219020050EA 132 EUR
ACRO219020050 ACRO219020250 ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. estabilizado
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Fórmula: C₆H₁₅ClOSi
Ponto de ebulição: 57…59 °C (8 mmHg)
Densidade: 0,94 g/cm³
Ponto de Inflamação: 46 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009919
Número CAS: 76513-69-4
EINECS: 278-483-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %
Stabilizer ≤200 ppm Diisopropylethylamine