1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
L16604.06
L16604.14
L16604.06EA
106
EUR
L16604.06
L16604.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane 95%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane
Purity: 95%
CAS No.: 102488-47-1
Molecular Formula: C10H10ClF13Si
Formula Weight: 440.71
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.3453
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 7040835
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00042359
Fórmula:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si Ponto de ebulição: 189…191 °C Densidade: 1,461 Ponto de Inflamação: 52 °C (125 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042359 Número CAS: 102488-47-1 ADR: 8,II |