Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane, Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane;
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
667420-25G 667420-5G
SIAL667420-25GEA 825 EUR
SIAL667420-25G SIAL667420-5G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane, Sigma-Aldrich®
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Fórmula: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
Peso Molecular: 510.367 g/mol
Número MDL : MFCD00042333
Número CAS: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3