Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Triethoxy-1H,1H,2H,2H-tridecafluoro-n-octylsilane, Tridecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrooctyl-1-triethoxysilane, Triethoxy(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)silane;
B24620.06 B24620.14
B24620.06EA 117 EUR
B24620.06 B24620.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Purity: 97% CAS No.: 51851-37-7 Molecular Formula: C14H19F13O3Si Formula Weight: 510.37 Flash Point: 97°(206°F) Refractive Index: 1.345 Melting Point: -38° Boiling Point: 220° MDL No.: MFCD00042333
Fórmula: C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si
Peso Molecular: 510.367 g/mol
Ponto de ebulição: 220 °C
Ponto de Fusão: < –38 °C
Densidade: 1.333
Ponto de Inflamação: 97 °C (206 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042333
Número CAS: 51851-37-7
EINECS: 257-473-3