Print…
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
T2577-5G T2577-25G
TCIAT2577-5GEA 66 EUR
TCIAT2577-5G TCIAT2577-25G
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97.0% (por GC)
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Fórmula: C₈H₄Cl₃F₁₃Si
Ponto de ebulição: 85°C
Ponto de Inflamação: 54°C
Número MDL : MFCD00042363
Número CAS: 78560-45-9
EINECS: 278-947-6
UN: 2986
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ea3ccdc7d9eae12e0d5532b2c54be65d668cc65&vid=0ea3ccdc7d9eae12e0d5532b2c54be65d668cc65&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %