3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
A11164.06
A11164.03
A11164.06EA
241
EUR
A11164.06
A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 175136-66-0
Molecular Formula: C17H6F12O
Formula Weight: 454.22
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00042474
Fórmula:
C₁₇H₆F₁₂O Ponto de Fusão: 139…140 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042474 Número CAS: 175136-66-0 |