Print…
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: (3,4-Dimethylphenyl)(phenyl)methanone
B20965.14 B20965.22
B20965.14EA 45.9 EUR
B20965.14 B20965.22
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
3,4-Dimethylbenzophenone
Purity: 99% CAS No.: 2571-39-3 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-47° Boiling Point: 335° Beilstein Reference: 1952043 MDL No.: MFCD00008525
Fórmula: C₁₅H₁₄O
Peso Molecular: 210.28 g/mol
Ponto de ebulição: 335 °C
Ponto de Fusão: 44…47 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008525
Número CAS: 2571-39-3
EINECS: 219-916-9