Print…
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H52771.03 H52771.06
H52771.03EA 71.9 EUR
H52771.03 H52771.06
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Fórmula: C₁₀H₁₉NO₃
Ponto de Fusão: 46…50 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115307
Número CAS: 143900-44-1