1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-(Methylamino)piperidine, N1-BOC protected, 1-Boc-3-methylaminopieridine
H52773.03
H52773.06
H52773.03EA
50.1
EUR
H52773.03
H52773.06
1-Boc-3-(methylamino)piperidine 97%
1-Boc-3-(methylamino)piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 392331-89-4
Molecular Formula: C11H22N2O2
Formula Weight: 214.31
Boiling Point: 95-99°/0.6mm
MDL No.: MFCD04114980
Fórmula:
C₁₁H₂₂N₂O₂ Ponto de ebulição: 95…99 °C (0,6 mmHg) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04114980 Número CAS: 392331-89-4 |