Print…
4-Amino-1-boc-piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2045-1G A2045-5G
TCIAA2045-1GEA 31 EUR
TCIAA2045-1G TCIAA2045-5G
4-Amino-1-boc-piperidine ≥97.0% (por GC, análise de titulação)
4-Amino-1-boc-piperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Número MDL : MFCD01076201
Número CAS: 87120-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c09add56dea5019957382efdcea454af528872d&vid=6c09add56dea5019957382efdcea454af528872d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C