Print…
4-Amino-1-boc-piperidine, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
640042-1G 640042-5G
SIAL640042-1GEA 56.6 EUR
SIAL640042-1G SIAL640042-5G
4-Amino-1-boc-piperidine, Sigma-Aldrich®
4-Amino-1-boc-piperidine
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Número MDL : MFCD01076201
Número CAS: 87120-72-7