4-Amino-1-boc-piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
H30779.03
H30779.06
H30779.03EA
66.7
EUR
H30779.03
H30779.06
4-Amino-1-boc-piperidine 97%
4-Amino-1-boc-piperidine
Purity: 97%
CAS No.: 87120-72-7
Molecular Formula: C10H20N2O2
Formula Weight: 200.28
Melting Point: 44-48°
UN No.: 3259
MDL No.: MFCD01076201
Fórmula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Ponto de Fusão: 44…48 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01076201 Número CAS: 87120-72-7 ADR: 8,III |