Print…
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-1-Boc-3-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl 3-aminopiperidine-1-carboxylate, (S)-(+)-3-Amino-1-BOC-piperidine
H30538.03 H30538.06
H30538.03EA 197 EUR
H30538.03 H30538.06
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 97%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Purity: 97% CAS No.: 625471-18-3 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD03094718
Fórmula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03094718
Número CAS: 625471-18-3
ADR: 8,III