Print…
Geranyl bromide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
329118-25G 329118-5G
SIAL329118-25GEA 289 EUR
SIAL329118-25G SIAL329118-5G
Geranyl bromide, Sigma-Aldrich®
Geranyl bromide
Fórmula: C₁₀H₁₇Br
Número MDL : MFCD00000243
Número CAS: 6138-90-5
EINECS: 228-123-7