Print…
Ionomycin (de Streptomyces conglobatus), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
I9657-1MG I9657-5MG
SIALI9657-1MGEA 413 EUR
SIALI9657-1MG SIALI9657-5MG
Ionomycin (de Streptomyces conglobatus), Sigma-Aldrich®
Ionomycin
Fórmula: C₄₁H₇₂O₉
Número MDL : MFCD06798385
Número CAS: 56092-81-0