Ionomycin
Fornecedor: Cayman Chemical
10004974-1
10004974-5
10004974-10
10004974-25
CAYM10004974-1EA
82.1
EUR
CAYM10004974-1
CAYM10004974-5
CAYM10004974-10
CAYM10004974-25
Ionomycin
Ionomycin
Fórmula:
C₄₁H₇₂O₉ Peso Molecular: 709.02 g/mol |
Número MDL :
MFCD06798385 Número CAS: 56092-81-0 |