Ionomycin, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
407950-1
407950-10
407950-5
407950-1EA
265
EUR
407950-1
407950-10
407950-5
Ionomycin, Millipore®
Ionomycin
Fórmula:
C₄₁H₇₂O₉ Peso Molecular: 709.02 g/mol |
Número MDL :
MFCD06798385 Número CAS: 56092-81-0 |