Print…
Forskolin, Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: (3R,4aR,5S,6S,6aS,10S,10aR,10bS)-6,10,10b-trihydroxy-3,4a,7,7,10a-pentamethyl-1-oxo-3-vinyldodecahydro-1H-benzo[f]chromen-5-yl acetate
344270-10 344270-25 344270-50
344270-10EA 343 EUR
344270-10 344270-25 344270-50
Forskolin, Millipore®
Forskolin
Fórmula: C₂₂H₃₄O₇
Peso Molecular: 410.51 g/mol
Número MDL : MFCD00082317
Número CAS: 66575-29-9
EINECS: 266-410-9